Stampa…
3-Iodobenzaldehyde 99%
Fornitore: Apollo Scientific
OR8221-1G OR8221-25G OR8221-5G
APOSOR8221-1GEA 14.7 EUR
APOSOR8221-1G APOSOR8221-25G APOSOR8221-5G
3-Iodobenzaldehyde 99%
3-Iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₅IO
Peso molecolare: 232,02 g/mol
Punto di ebollizione: 124…125 °C/13mmHg
Punto di fusione: 55…60 °C
MDL Number: MFCD00039573
CAS Number: 696-41-3