Stampa…
2-Iodo-4-nitrotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Iodo-1-methyl-4-nitrobenzene
OR8219-25G OR8219-5G
APOSOR8219-25GEA 125 EUR
APOSOR8219-25G APOSOR8219-5G
2-Iodo-4-nitrotoluene
2-Iodo-4-nitrotoluene
Formula: C₇H₆INO₂
Peso molecolare: 263,03 g/mol
Punto di ebollizione: 165 °C
Punto di fusione: 52…54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024329
CAS Number: 7745-92-8
EINECS: 231-808-3