Stampa…
Phenylacetylene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR8217-25G OR8217-100G OR8217-500G
APOSOR8217-25GEA 19 EUR
APOSOR8217-25G APOSOR8217-100G APOSOR8217-500G
Phenylacetylene
Phenylacetylene
Formula: C₈H₆
Peso molecolare: 102,14 g/mol
Punto di ebollizione: 142…144 °C
Punto di fusione: –45 °C
Densità: 0,93 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 27 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008570
CAS Number: 536-74-3
EINECS: 208-645-1
UN: 3295
ADR: 3,III