Stampa…
5-Nitro-2-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(2,6-Dimethylmorpholin-4-yl)-5-nitrobenzoic acid
OR8191-1G OR8191-250MG
APOSOR8191-1GEA 87.3 EUR
APOSOR8191-1G APOSOR8191-250MG
5-Nitro-2-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)benzoic acid
5-Nitro-2-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)benzoic acid
Formula: C₁₃H₁₆N₂O₅
Peso molecolare: 280,28 g/mol
Punto di fusione: 172 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052231
CAS Number: 175136-71-7