Stampa…
5-Nitro-2-(morpholin-4-yl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR8190-10G OR8190-1G OR8190-5G
APOSOR8190-10GEA 419 EUR
APOSOR8190-10G APOSOR8190-1G APOSOR8190-5G
5-Nitro-2-(morpholin-4-yl)benzoic acid
5-Nitro-2-(morpholin-4-yl)benzoic acid
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₅
Punto di fusione: 167…168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00207115
CAS Number: 4036-83-3