Stampa…
(5-Bromopentyl)benzene 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-5-phenylpentane
OR8183-25G OR8183-5G
APOSOR8183-25GEA 717 EUR
APOSOR8183-25G APOSOR8183-5G
(5-Bromopentyl)benzene 95+%
(5-Bromopentyl)benzene
Formula: C₁₁H₁₅Br
Peso molecolare: 227,14 g/mol
Punto di ebollizione: 148 °C/18mmHg
Densità: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01075177
CAS Number: 14469-83-1