Stampa…
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(1,2,4-Triazol-1-yl)aniline, 1-(4-Aminophenyl)-1,2,4-triazole
OR8182-100G OR8182-25G OR8182-5G
APOSOR8182-100GEA 691 EUR
APOSOR8182-100G APOSOR8182-25G APOSOR8182-5G
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)aniline 95%
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)aniline
Formula: C₈H₈N₄
Peso molecolare: 160,1759 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00171470
CAS Number: 6523-49-5