Stampa…
1-Bromo-6-phenylhexane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8181-1G OR8181-5G
APOSOR8181-1GEA 30.6 EUR
APOSOR8181-1G APOSOR8181-5G
1-Bromo-6-phenylhexane 98%
1-Bromo-6-phenylhexane
Formula: C₆H₅(CH₂)₆Br
Punto di ebollizione: 77…78 °C/0,075mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236022
CAS Number: 27976-27-8