Stampa…
Methyl-4-bromo-3-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8177-1G OR8177-25G OR8177-5G
APOSOR8177-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8177-1G APOSOR8177-25G APOSOR8177-5G
Methyl-4-bromo-3-nitrobenzoate
Methyl-4-bromo-3-nitrobenzoate
Formula: C₈H₆BrNO₄
Punto di fusione: 104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00553089
CAS Number: 2363-16-8