Stampa…
4-Bromo-3-nitrobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8176-25G OR8176-5G
APOSOR8176-25GEA 36.4 EUR
APOSOR8176-25G APOSOR8176-5G
4-Bromo-3-nitrobenzoic acid
4-Bromo-3-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrNO₄
Punto di fusione: 199…206 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00272137
CAS Number: 6319-40-0