Stampa…
Methyl-2-amino-3-nitrobenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8159-1G OR8159-25G OR8159-5G
APOSOR8159-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8159-1G APOSOR8159-25G APOSOR8159-5G
Methyl-2-amino-3-nitrobenzoate 95%
Methyl-2-amino-3-nitrobenzoate
Formula: C₈H₈N₂O₄
Punto di fusione: 97…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093531
CAS Number: 57113-91-4