Stampa…
N-Acetylneuraminic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8154-5G OR8154-10G
APOSOR8154-5GEA 33.5 EUR
APOSOR8154-5G APOSOR8154-10G
N-Acetylneuraminic acid 97%
N-Acetylneuraminic acid
Formula: C₁₁H₁₉NO₉
Punto di fusione: 184…186 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00006620
CAS Number: 131-48-6