Stampa…
2-Propylthiazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8147-25G OR8147-5G
APOSOR8147-25GEA 332 EUR
APOSOR8147-25G APOSOR8147-5G
2-Propylthiazole 97%
2-Propylthiazole
Formula: C₆H₉NS
Peso molecolare: 127,20 g/mol
Punto di ebollizione: 62 °C/15mmHg
Densità: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 54 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00053154
CAS Number: 17626-75-4