Stampa…
1-Methylimidazole-4-sulphonamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8127-1G OR8127-250MG OR8127-5G
APOSOR8127-1GEA 147 EUR
APOSOR8127-1G APOSOR8127-250MG APOSOR8127-5G
1-Methylimidazole-4-sulphonamide 97%
1-Methylimidazole-4-sulphonamide
Formula: C₄H₇N₃O₂S
Punto di fusione: 222…224 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02091382
CAS Number: 111124-90-4