Stampa…
3-(5-Methylfuran-2-yl)phenylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(5-Methylfur-2-yl)aniline
OR8126-1G OR8126-250MG
APOSOR8126-1GEA 234 EUR
APOSOR8126-1G APOSOR8126-250MG
3-(5-Methylfuran-2-yl)phenylamine 97%
3-(5-Methylfuran-2-yl)phenylamine
Formula: C₁₁H₁₁NO
Peso molecolare: 173,22 g/mol
Punto di fusione: 61…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01126401
CAS Number: 306935-67-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III