Stampa…
5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2-methyl-3-furoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR8125-1G OR8125-250MG
APOSOR8125-1GEA 109 EUR
APOSOR8125-1G APOSOR8125-250MG
5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2-methyl-3-furoic acid 97%
5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2-methyl-3-furoic acid
Formula: C₈H₁₁NO₅S
Punto di fusione: 169 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02180761
CAS Number: 306936-39-0
UN: 3261
ADR: 8,II