3,6-Dichloropicolinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR8123-100G
OR8123-25G
OR8123-500G
APOSOR8123-100GEA
58
EUR
APOSOR8123-100G
APOSOR8123-25G
APOSOR8123-500G
3,6-Dichloropicolinic acid
3,6-Dichloropicolinic acid
Formula:
C₆H₃Cl₂NO₂ Punto di fusione: 150 °C (dec.) Flash Pt: >100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00078655 CAS Number: 1702-17-6 EINECS: 216-935-4 |