Stampa…
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8122-1G OR8122-250MG OR8122-5G
APOSOR8122-1GEA 37.9 EUR
APOSOR8122-1G APOSOR8122-250MG APOSOR8122-5G
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine
Formula: C₆H₄BrN₃
Peso molecolare: 198,0200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09261434
CAS Number: 865156-68-9