Stampa…
Methyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR8119-250MG OR8119-1G
APOSOR8119-250MGEA 147 EUR
APOSOR8119-250MG APOSOR8119-1G
Methyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate 95+%
Methyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate
Formula: C₈H₉ClO₅S
Peso molecolare: 252,67 g/mol
Punto di fusione: 65…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02180739
CAS Number: 306936-34-5
UN: 1759
ADR: 8,III