Stampa…
3-Methylbenzamidine hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8117-1G OR8117-25G OR8117-5G
APOSOR8117-1GEA 26.4 EUR
APOSOR8117-1G APOSOR8117-25G APOSOR8117-5G
3-Methylbenzamidine hydrochloride 98%
3-Methylbenzamidine hydrochloride
Formula: C₈H₁₁ClN₂
Punto di fusione: 186…188 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02180878
CAS Number: 20680-59-5