Stampa…
Methyl-4-amino-2,2'-bithiophene-5-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-amino-5-(thien-2-yl)thiophene-2-carboxylate, Methyl 4-amino-[2,2'-bithiophene]-5-carboxylate
OR8116-1G OR8116-500MG
APOSOR8116-1GEA 306 EUR
APOSOR8116-1G APOSOR8116-500MG
Methyl-4-amino-2,2'-bithiophene-5-carboxylate 97%
Methyl-4-amino-2,2'-bithiophene-5-carboxylate
Formula: C₁₀H₉NO₂S₂
Peso molecolare: 239,32 g/mol
Punto di fusione: 107…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01566302
CAS Number: 169759-79-9