Stampa…
1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR8114-1G OR8114-25G OR8114-5G
APOSOR8114-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8114-1G APOSOR8114-25G APOSOR8114-5G
1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazine 99%
1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazine
Formula: C₁₁H₁₇N₃
Punto di fusione: 89…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00172703
CAS Number: 16153-81-4
UN: 3263
ADR: 8,III