Stampa…
2-Isobutylthiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR8109-100G OR8109-25G OR8109-5G
APOSOR8109-100GEA 452 EUR
APOSOR8109-100G APOSOR8109-25G APOSOR8109-5G
2-Isobutylthiazole 98%
2-Isobutylthiazole
Formula: C₇H₁₁NS
Peso molecolare: 141,24 g/mol
Punto di ebollizione: 175 °C/760mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005334
CAS Number: 18640-74-9