Stampa…
2-(4-Isobutylphenyl)propanenitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8108-1G OR8108-5G
APOSOR8108-1GEA 183 EUR
APOSOR8108-1G APOSOR8108-5G
2-(4-Isobutylphenyl)propanenitrile 97%
2-(4-Isobutylphenyl)propanenitrile
Formula: C₁₃H₁₇N
Punto di ebollizione: 124 °C/0,8mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02180706
CAS Number: 58609-73-7
EINECS: 261-365-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III