Stampa…
5-Iodo-2-furaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Iodofurfural
OR8105-25G OR8105-5G OR8105-1G
APOSOR8105-25GEA 0 EUR
APOSOR8105-25G APOSOR8105-5G APOSOR8105-1G
5-Iodo-2-furaldehyde 95%
5-Iodo-2-furaldehyde
Formula: C₅H₃IO₂
Peso molecolare: 221,98 g/mol
Punto di fusione: 126…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00159503
CAS Number: 2689-65-8