(S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinemethanol, (S)-(1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-3-yl)methanol, (S)-3-Hydroxymethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
OR8104-1G
OR8104-5G
OR8104-25G
APOSOR8104-1GEA
17.6
EUR
APOSOR8104-1G
APOSOR8104-5G
APOSOR8104-25G
(S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-methanol 97%
(S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-methanol
Formula:
C₁₀H₁₃NO Peso molecolare: 163,22 g/mol Punto di fusione: 114…116 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01631316 CAS Number: 18881-17-9 |