Stampa…
Fmoc-Thz-OH 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Fmoc-L-thiazolidine-4-carboxylic acid, Fmoc-L-thioproline, (R)-3-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)thiazolidine-4-carboxylic acid, (4R)-3-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-1,3-thiazolane-4-carboxylic acid
OR8102-250MG OR8102-5G OR8102-25G
APOSOR8102-250MGEA 14.7 EUR
APOSOR8102-250MG APOSOR8102-5G APOSOR8102-25G
Fmoc-Thz-OH 97%
Fmoc-Thz-OH
Formula: C₁₉H₁₇NO₄S
Peso molecolare: 355,408 g/mol
Punto di fusione: 153…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00235910
CAS Number: 133054-21-4