4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₁₁N₃ Punto di fusione: 99…105 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052883 CAS Number: 28466-21-9 |