Stampa…
1-(Fmoc-amino)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8098-1G OR8098-250MG
APOSOR8098-1GEA 65.4 EUR
APOSOR8098-1G APOSOR8098-250MG
1-(Fmoc-amino)cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-(Fmoc-amino)cyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₁₉H₁₇NO₄
Punto di fusione: 225…226 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00190873
CAS Number: 126705-22-4