Stampa…
6-(tert-Butyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-tert-Butyl-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine
OR8097-1G OR8097-250MG
APOSOR8097-1GEA 234 EUR
APOSOR8097-1G APOSOR8097-250MG
6-(tert-Butyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
6-(tert-Butyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Formula: C₈H₁₂N₂OS
Peso molecolare: 184,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00466456
CAS Number: 66698-66-6