Stampa…
Ethyl-2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
OR8091-1G OR8091-250MG
APOSOR8091-1GEA 132 EUR
APOSOR8091-1G APOSOR8091-250MG
Ethyl-2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate 97%
Ethyl-2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₆N₂O₂S
Peso molecolare: 240,33 g/mol
Punto di fusione: 100…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01147322
CAS Number: 24237-39-6