Stampa…
Oxaprozin 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8088-25G OR8088-5G
APOSOR8088-25GEA 288 EUR
APOSOR8088-25G APOSOR8088-5G
Oxaprozin 98%
Oxaprozin
Formula: C₁₈H₁₅NO₃
Punto di fusione: 154…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00215977
CAS Number: 21256-18-8
EINECS: 244-296-1