Stampa…
Methyl-4-bromo-3-methoxythiophene-2-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8075-10G OR8075-1G
APOSOR8075-10GEA 763 EUR
APOSOR8075-10G APOSOR8075-1G
Methyl-4-bromo-3-methoxythiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-4-bromo-3-methoxythiophene-2-carboxylate
Formula: C₇H₇BrO₃S
Punto di fusione: 75…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00173933
CAS Number: 110545-67-0