Stampa…
2,4-Di-tert-butoxy-5-pyrimidineboronic acid hydrate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR8072-1G OR8072-5G
APOSOR8072-1GEA 192 EUR
APOSOR8072-1G APOSOR8072-5G
2,4-Di-tert-butoxy-5-pyrimidineboronic acid hydrate 97%
Formula: C₁₂H₂₁BN₂O₄·H₂O
Punto di fusione: 250 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02180675
CAS Number: 306935-93-3