Stampa…
Phenylguanidine nitrate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8070-10G OR8070-1G
APOSOR8070-10GEA 267 EUR
APOSOR8070-10G APOSOR8070-1G
Phenylguanidine nitrate 99%
Phenylguanidine nitrate
Formula: C₇H₁₀N₄O₃
Peso molecolare: 198,18 g/mol
Punto di fusione: 122…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00213415
CAS Number: 18860-78-1