Stampa…
3,4-Diaminobenzenesulphonamide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8069-1G OR8069-250MG OR8069-500MG OR8069-2.5G OR8069-5G
APOSOR8069-1GEA 261 EUR
APOSOR8069-1G APOSOR8069-250MG APOSOR8069-500MG APOSOR8069-2.5G APOSOR8069-5G
3,4-Diaminobenzenesulphonamide 95+%
3,4-Diaminobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₉N₃O₂S
Punto di fusione: 160 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00277940
CAS Number: 2360-20-5