Stampa…
5-(4-Chlorophenyl)pyrimidine-4-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-5-(4-chlorophenyl)pyrimidine
OR8061-1G OR8061-5G
APOSOR8061-1GEA 176 EUR
APOSOR8061-1G APOSOR8061-5G
5-(4-Chlorophenyl)pyrimidine-4-amine 95%
5-(4-Chlorophenyl)pyrimidine-4-amine
Formula: C₁₀H₈ClN₃
Peso molecolare: 205,65 g/mol
Punto di fusione: 195…197 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00238992
CAS Number: 35202-25-6