Stampa…
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 94%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8059-10G OR8059-1G OR8059-5G
APOSOR8059-10GEA 297 EUR
APOSOR8059-10G APOSOR8059-1G APOSOR8059-5G
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 94%
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₅H₅ClN₂O₂
Punto di fusione: 197…198 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02089694
CAS Number: 54367-66-7