Stampa…
4-(Chloromethyl)-7-hydroxy-2H-chromen-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8056-1G OR8056-5G
APOSOR8056-1GEA 105 EUR
APOSOR8056-1G APOSOR8056-5G
4-(Chloromethyl)-7-hydroxy-2H-chromen-2-one
4-(Chloromethyl)-7-hydroxy-2H-chromen-2-one
Formula: C₁₀H₇ClO₃
Punto di fusione: 179…184 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00467168
CAS Number: 25392-41-0