Stampa…
5-Chloro-2-methoxybenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-o-anisic acid
OR8055-100G OR8055-500G
APOSOR8055-100GEA 129 EUR
APOSOR8055-100G APOSOR8055-500G
5-Chloro-2-methoxybenzoic acid 97%
5-Chloro-2-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₇ClO₃
Peso molecolare: 186,59 g/mol
Punto di fusione: 98…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017546
CAS Number: 3438-16-2
EINECS: 222-343-7