Stampa…
1-Boc-4-piperidone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Oxo-piperidine-1-carboxylic acidtert-butyl ester, N-BOC-4-Piperidone, N-tert-BOC-4-Piperidinone
OR8050-100G OR8050-25G
APOSOR8050-100GEA 49.5 EUR
APOSOR8050-100G APOSOR8050-25G
1-Boc-4-piperidone 98%
1-Boc-4-piperidone
Formula: C₁₀H₁₇NO₃
Peso molecolare: 199,25 g/mol
Punto di fusione: 72…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151800
CAS Number: 79099-07-3