Stampa…
tert-Butyl-3-amino-3-thioxopropylcarbamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Aminothiopropanamide, N3-BOC protected
OR8047-1G OR8047-5G OR8047-10G
APOSOR8047-1GEA 165 EUR
APOSOR8047-1G APOSOR8047-5G APOSOR8047-10G
tert-Butyl-3-amino-3-thioxopropylcarbamate 95%
tert-Butyl-3-amino-3-thioxopropylcarbamate
Formula: C₈H₁₆N₂O₂S
Peso molecolare: 204,29 g/mol
Punto di fusione: 108…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02180883
CAS Number: 77152-97-7