Stampa…
tert-Butyl-4-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Carbamothioylpiperidine, N1-BOC protected, tert-Butyl 4-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate
OR8046-1G OR8046-5G
APOSOR8046-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8046-1G APOSOR8046-5G
tert-Butyl-4-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-4-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₂₀N₂O₂S
Punto di fusione: 122…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02180954
CAS Number: 214834-18-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III