tert-Butyl-4-carbamoylpiperidine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
tert-Butyl 4-carbamoylpiperidine-1-carboxylate, 1-Boc-4-piperidinecarboxamide, tert-Butyl 4-Carbamoyl-1-piperidinecarboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxamide, 4-Carbamoyl-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl ester
OR8045-10G
OR8045-25G
OR8045-5G
APOSOR8045-10GEA
21.9
EUR
APOSOR8045-10G
APOSOR8045-25G
APOSOR8045-5G
tert-Butyl-4-carbamoylpiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-carbamoylpiperidine-1-carboxylate
Formula:
C₁₁H₂₀N₂O₃ Peso molecolare: 228,2900 g/mol Punto di fusione: 163…164 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02180953 CAS Number: 91419-48-6 |