Boc-py-oh 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-(Boc-amino)-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
OR8042-1G
OR8042-250MG
APOSOR8042-1GEA
80
EUR
APOSOR8042-1G
APOSOR8042-250MG
Boc-py-oh 97%
Boc-py-oh
Formula:
C₁₁H₁₆N₂O₄ Peso molecolare: 240,259 g/mol Punto di fusione: 156…160 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02094544 CAS Number: 77716-11-1 |