Stampa…
2-Bromo-3-methylthiophene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR8041-25G OR8041-1G
APOSOR8041-25GEA 17.6 EUR
APOSOR8041-25G APOSOR8041-1G
2-Bromo-3-methylthiophene 97%
2-Bromo-3-methylthiophene
Formula: C₅H₅BrS
Peso molecolare: 177,06 g/mol
Punto di ebollizione: 173…176 °C
Densità: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00059741
CAS Number: 14282-76-9
EINECS: 238-175-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III