Stampa…
2-(6-Bromo-2-methoxy-1-naphthyl)acetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8039-1G OR8039-250MG OR8039-5G OR8039-10G
APOSOR8039-1GEA 258 EUR
APOSOR8039-1G APOSOR8039-250MG APOSOR8039-5G APOSOR8039-10G
2-(6-Bromo-2-methoxy-1-naphthyl)acetonitrile
2-(6-Bromo-2-methoxy-1-naphthyl)acetonitrile
Formula: C₁₃H₁₀BrNO
Peso molecolare: 276.14 g/mol
Punto di fusione: 148…149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02180673
CAS Number: 92643-17-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III