Stampa…
5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromoindole-3-carboxaldehyde, 5-Bromo-3-formylindole
OR8038-25G OR8038-100G
APOSOR8038-25GEA 65.5 EUR
APOSOR8038-25G APOSOR8038-100G
5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₉H₆BrNO
Peso molecolare: 224,06 g/mol
Punto di fusione: 197…201 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00152016
CAS Number: 877-03-2
EINECS: 212-884-7