Stampa…
4-Bromo-1-butene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR8033-100G OR8033-25G OR8033-500G
APOSOR8033-100GEA 62.5 EUR
APOSOR8033-100G APOSOR8033-25G APOSOR8033-500G
4-Bromo-1-butene 99%
4-Bromo-1-butene
Formula: C₄H₇Br
Punto di ebollizione: 98…100 °C
Densità: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 1 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000258
CAS Number: 5162-44-7
EINECS: 225-937-4
UN: 1993
ADR: 3,II