Stampa…
Boc-Thz-OH 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Boc-L-thiazolidine-4-carboxylic acid
OR8031-100G OR8031-25G OR8031-5G
APOSOR8031-100GEA 350 EUR
APOSOR8031-100G APOSOR8031-25G APOSOR8031-5G
Boc-Thz-OH 98%
Boc-Thz-OH
Formula: C₉H₁₅NO₄S
Peso molecolare: 233,282 g/mol
Punto di fusione: 132…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077002
CAS Number: 51077-16-8